특징
DNase free
RNase free
racked
포장
pack of 800 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 3582
기술
PCR: suitable
최대 용적
1000 μL
용적
1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
SoftFit-L™ design makes loading and ejecting easy and provides a universal fit.
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.