주요 문서
Z707406
ThinSeal film
non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
material
polyester film
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Excel Scientific 100-THIN-PLT
기술
ELISA: suitable
길이
141 mm
너비 × 길이
7.94 cm × 14.1 cm
너비
79.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
법적 정보
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)