주요 문서
Z707384
SealPlate® MiniStrips film
non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
material
clear polyester film
무균
non-sterile
특징
piercable
포장
pack of 200 ea
제조업체/상표
Excel Scientific SP-2X8-50
기술
ELISA: suitable
길이
102.9 mm
너비 × 길이
1.9 cm × 10.29 cm , 8.26 cm with Tabs removed
너비
82.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MiniStrips films are identical to SealPlate films, but designed for sealing one or two 8 well rows at a time. They may be used on strip-well plates or standard plates whenever rows must be selectively protected or accessed. Use as a secondary seal to cover films that have already been pierced.
법적 정보
MiniStrips is a trademark of Excel Scientific, Inc.
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)