material
borosilicate glass
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neck60 mm I.D.
무균
non-sterile
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 212046351
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Duran filtering flask includes a Keck clip assembly and is idea for vacuum filtrations. The plastic hose connections meet safety and product regulations, and the flask has the Erlenmeyer shape.
Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3, the flasks have maximum chemical and thermal resistance and meet ISO 6556 standard.
Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3, the flasks have maximum chemical and thermal resistance and meet ISO 6556 standard.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.