주요 문서
Z692735
microDOC Compact Gel Documentation System, with UV Transilluminator (UVT365)
AC/DC input 110 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
제조업체/상표
Cleaver CSL-MDOCUV365$
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This option combines the microDOC Compact Gel Documentation System with a 12 x 12 cm UV 365 nm tranilluminator.
Available with optional TotalLab 1D software. Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
법적 정보
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.