추천 제품
AC/DC 입력
230 V
material
stainless steel weighing plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern ABT 120-4NM
재고 정보
not available in USA and Canada
계량 용량 측정 범위
120 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
플레이트 직경
80 mm
크기
217 mm × 356 mm × 338 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Easy read, back lit LCD display with digit height 14 mm
- Automatic data output to RS 232 interface
- Automatic internal adjustment calibration
- 4 settings to select response time and stability for specific conditions
- Auto-tare and automatic subsequent data output function
The KERN ABT series have single-cell advanced technology. Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material ensures stable temperature behaviour, 3-second stabilisation time and high corner load performance.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.