주요 문서
Z666106
Greiner centrifuge tubes
capacity 6.5 mL, polystyrene tube, clear, sterile
동의어(들):
plastic culture tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
material
polystyrene tube
무균
sterile
특징
graduations
포장
case of 1800
제조업체/상표
Greiner 151101
용량
6.5 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear, round bottom test tubes for sample transfer. Made from polystyrene these tubes are ideally suited for optical measurements as a result of its high clarity.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)