주요 문서
Z663085
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 3000-2M + 963-127, DKD Calibration Certificate included
동의어(들):
laboratory balance, weighing balance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
AC/DC 입력
230 V
material
stainless steel weighing plate
특징
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern EW 3000-2M + 963-127
재고 정보
not available in USA and Canada
계량 용량 측정 범위
3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
너비(W) × 깊이 × 높이(H)
180 mm × 230 mm × 85 mm
플렛폼 직경
140 mm
중량
2 kg
베터리 전력
rechargeable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)