주요 문서
Z662658
Kern pocket balances
weighing capacity 60 g, resolution: 0.01 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern CM 60-2N
재고 정보
not available in USA and Canada
계량 용량 측정 범위
60 g, resolution: 0.01 g
전체 길이 × 너비 × 높이
85 mm × 130 mm × 25 mm
칭량팬 길이 × 너비
70 mm × 80 mm
베터리 전력
3 × 1.5 V AAA
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Handy pocket sized balance with calculator
  • Protected against pressure and dust by a hardcase
  • Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
  • Adjusting programme CAL, guarantees high quality