주요 문서
Z659118
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer standard and booster horns
SH 213G booster horn for HD 2200
동의어(들):
ultrasonic booster
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
material
titanium
제조업체/상표
Bandelin
재고 정보
available only in EU
직경
13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Standard and booster horns (Ti-6AI-4V) are furnished with a thread for replaceable probes. With an exterior thread to connect various vessels.