Key Documents
Z657905
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 50 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1463
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG