주요 문서
Z654361
Consort EV series power supplies
EV202, output0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
AC/DC 입력
230 V AC
설명
4 × 4 mm sockets
5 ohms min load resistance
제조업체/상표
EV202
재고 정보
available only in EU
파라미터
0-40 °C ambient temperature
너비 × 깊이 × 높이
31 cm × 26 cm × 15 cm
중량
10 kg
출력
0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity