주요 문서
Z653365
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
NACRES:
NB.22
특징
Holds 10 x 4.9 mLblood collection/urine vessels
제조업체/상표
Hettich 1741
재고 정보
available only in EU
not available in USA and Canada
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)