주요 문서
Z652121
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
MIKRO 200R, AC/DC input 115 V AC
동의어(들):
centrifuge hettich, micro centrifuge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
AC/DC 입력
100 - 127 V AC
특징
CE compliant
cooling
refrigerated
제조업체/상표
Hettich 2405-01
파라미터
temp. range at -10-40 °C
15000 rpm
21382 rpm
기술
centrifugation: suitable
높이 × 너비 × 깊이
260 mm (10.25 in.) × 281 mm (11 in.) × 547 mm (21.5 in.)
중량
28 kg (61.75 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Standard micro centrifuge
  • Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
  • Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
  • Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
  • Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
  • Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
  • Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
  • CE Compliant
포장
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG