주요 문서
Z645575
Nichiryo pipette tips
volume range 0.1-10 μL, elongated, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
무균
sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
제조업체/상표
Nichiryo BMT-SSRS
재고 정보
not available in (France)
최대 용적
10 μL
용적 범위
0.1-10 μL
용적
0.1—10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
기타 정보
Browse all pipette tips
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)