주요 문서
Z600687
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
설명
2 polished windows
제조업체/상표
Hellma 110-QS
파라미터
200-2,500 nm spectral range
높이 × 너비 × 깊이
46 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
챔버 용적
17,500 μL
경로길이
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with PTFE stopper
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.