특징
electronic: no
single-channel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nichiryo 00-21DG-10
dispensing volume measuring range
2.0-10.0 mL
용적
2 × 10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This light weight dispenser allows for continuous dispensing of solutions. Glass cylinder and plunger are protected from breakage by plastic housings. All parts which come in direct contact with the solution are autoclavable. Provides accuracy of ±1% and precision of <0.2%.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.