material
polypropylene
polypropylene tube
설명
Autoclavable
특징
RNase and DNase free
포장
pkg of 120 strips (960 tubes)
제조업체/상표
Agilent 410092
기술
PCR: suitable
용량
0.2 mL
작업 용적
0.2 mL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Strips of eight tubes can be cut apart to use individually.
Thin-walled, specifically designed to fit the RoboCycler96. Tested to ensure ideal contact with the thermal block; no mineral oil needed. Certified DNase- and RNase-free. All tolerate organic solvent reactions and temperatures from −4 to 121 °C.
포장
caps not included.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.