주요 문서
Z370789
Sigma-Aldrich
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
40 of each size
동의어(들):
cloning cylinder, cloning equipment
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106618
NACRES:
NB.22
무균
sterile
포장
box of 3 bags
제조업체/상표
Bel-Art H37847-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)