주요 문서
Z369071
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 1.25 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Finn 9404180
최대 용적
1.25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Delivers 25-125 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
포장
bulk pack
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries