주요 문서
Z363375
Sigma-Aldrich
Scienceware® stainless steel spreaders
Spreader segment 25 mm L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37736-0009
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 90 mm dishes
애플리케이션
For inoculating petri dishes
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1