주요 문서
Z360279
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
동의어(들):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
polypropylene spigot and screw closure
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2319-0130
높이 × 직경
26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm)
공칭 용량
50 L (13 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Screw closure 83B (83 mm) with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty).
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1