크기
20 in. (49 cm) × 24 in. (60 cm)
일반 설명
Extra absorbent for heavy spills, up to 800 mL/m2. PE underside prevents leakthrough. Convenient pre-cut benchtop-size sheets, 20 × 24 in. (49 × 60 cm).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.