주요 문서
Z337234
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 7/16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.35
조인트
joint: ST/NS7/16
특징
autoclavable
제조업체/상표
BRAND
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hollow, with sealing ribs and square grip.
기타 정보
BR144405 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)