주요 문서
Z333905
BRAND® accu-jet® pro pipette controller membrane filters
spare membrane filters 0.2 μm, sterile
동의어(들):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
PTFE
무균
sterile
특징
hydrophobic
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 26530
공극 크기
0.2 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The accu-jet®S / pro / macro pipette controller is designed to safeguard your equipment with its robust PP housing and integrated interior membrane that effectively blocks liquid. This protective feature ensures the longevity of your pipette controller while maintaining a clean and safe working environment.
기타 정보
BR26530 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)