material
colorless
colorless tip
Agency
according to DIN 12 650
무균
non-sterile
특징
barrier: no
includes adapter
제조업체/상표
BRAND 702396
최대 용적
50 mL
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The new PLASTIBRAND PD-Tips with size encoding are the ideal system component for the HandyStep® electronic with automatic tip size recognition. The PD-Tips are DE-M marking and comply ISO 8655.
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
특징 및 장점
- Dispense with ease – even critical media
- Save time with automatic size detection
기타 정보
BR702396 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EDOS is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.