주요 문서
Z332445
BRAND® discharge tube for Dispensette®
with integrated valve, for 5 & 10 mL Dispensette III
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
제조업체/상표
BRAND
길이
90 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® Discharge Tube is designed for use with both the Dispensette® and Seripettor® systems, providing a reliable solution for precise liquid dispensing. This versatile discharge tube includes essential components such as a closure cap, EPDM discharge valve, and sealing ring, ensuring optimal performance and convenience.
기타 정보
BR707916 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)