주요 문서
Z331783
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.5 mL, with integrated bellows
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
PE-LD
무균
non-sterile
특징
graduations 0.5 mL
graduations
with integrated bellows
포장
pack of 100
제조업체/상표
BRAND
길이
133 mm
용량
1.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
기타 정보
BR125410 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)