주요 문서
Z331481
Lenz® round bottom flasks
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
조인트
joint: ST/NS29/32
Agency
according to DIN 12 348
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Lenz 3.0029.70
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)