주요 문서
Z331228
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23, PTFE key
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
cylindrical
조인트
joint: ST/NS14/23
특징
graduated
제조업체/상표
Lenz 4.3728.11
용량
50 mL
스톱콕 플러그 보어 크기
2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
법적 정보
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)