주요 문서
Z330132
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 2,000 mL, with cap
동의어(들):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
조인트
Joints threaded neck (GL65)
특징
with cap
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
BRAND 129664
용량
2,000 mL
직경 × 높이
120 mm × 246 mm
색상
natural
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible, translucent.
기타 정보
BR129664 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG