문서
Z329967
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 100 mL
동의어(들):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
조인트
Joints threaded neck (GL18)
설명
dropper nozzle caps available
특징
with cap
포장
pkg of 50
제조업체/상표
BRAND 129438
용량
100 mL
직경 × 높이
45 mm × 106 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
기타 정보
BR129438 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG