주요 문서
Z326062
BRAND® SILBERBRAND graduated pipettes, piston type
capacity 2 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
AR-Glas®
특징
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.02 mL
포장
pack of 1
제조업체/상표
BRAND 31109
측정 범위
accuracy: 0.02 mL
용량
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Integral piston pipetting aid with retaining spring. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
기타 정보
BR31109 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)