주요 문서
Z325511
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
AR-Glass
설명
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
특징
class B
graduation
subdivision 0.05 mL
supplementary to DIN range: no
포장
pack of 12
제조업체/상표
BRAND 27075
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AR-Glas®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
기타 정보
BR27075 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)