material
borosilicate glass 3.3
Agency
according to DIN 12 680-1
특징
subdivision 0.02 mL
부피 측정 범위
10 mL
높이
135 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Measuring cylinder, tall form, Class B. Short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With spout and detachable hexagonal base and protective collar of PP (not autoclavable). Eterna graduations and inscriptions in amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
기타 정보
BR31909 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.