material
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agency
according to DIN 12 700-3
특징
subdivision 0.02 mL
제조업체/상표
BRAND 13844
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
길이
~800 mm
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Class AS, with H mark of conformity and batch number. Calibrated to deliver (TD, EX + 30sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.
기타 정보
BR13844 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.