주요 문서
Y4625
Sigma-Aldrich
Yeast Brewers
Debittered, BioReagent, suitable for insect cell culture
동의어(들):
Yeast, brewers, Brewers yeast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.75
제품 라인
BioReagent
양식
powder
기술
cell culture | insect: suitable
solubility
0.1 M sodium bicarbonate: 200 mg/mL, turbid
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eric Le Bourg et al.
Experimental gerontology, 69, 202-210 (2015-07-15)
Many experiments have shown that dietary restriction, for instance by removing live yeast or modifying the protein/carbohydrate ratio, can modulate lifespan, fecundity, resistance to severe stresses and behaviour in Drosophila melanogaster flies. The present study tested whether feeding flies with