클론
4C8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COG2(22796)
일반 설명
This gene encodes a subunit of the conserved oligomeric Golgi complex that is required for maintaining normal structure and activity of the Golgi complex. The encoded protein specifically interacts with the USO1 vesicle docking protein and may be necessary for normal Golgi ribbon formation and trafficking of Golgi enzymes. Mutations of this gene are associated with abnormal glycosylation within the Golgi apparatus. Alternative splicing results in multiple transcript variants
면역원
COG2 (NP_031383, 639 a.a. ~ 738 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSESTHKYYETVSDVLNSVKKMEESLKRLKQARKTTPANPVGPSGGMSDDDKIRLQLALDVEYLGEQIQKLGLQASDIKSFSALAELVAAAKDQATAEQP
Sequence
LSESTHKYYETVSDVLNSVKKMEESLKRLKQARKTTPANPVGPSGGMSDDDKIRLQLALDVEYLGEQIQKLGLQASDIKSFSALAELVAAAKDQATAEQP
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.