WH0008837M1
Monoclonal Anti-CFLAR antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CASH, Anti-CASP8 and FADD-like apoptosis regulator, Anti-CASP8AP1, Anti-CLARP, Anti-Casper, Anti-FLAME, Anti-FLAME1, Anti-FLIP, Anti-IFLICE, Anti-MRIT, Anti-USURPIN, Anti-cFLIP, Anti-cFLIPL, Anti-cFLIPR, Anti-cFLIPS
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2F12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CFLAR(8837)
면역원
Sequence
AGTSYRNVLQAAIQKSLKDPSNNFRLHNGRSKEQRLKEQLGAQQEPVKKSIQESEAFLPQSIPEERYKMKSKPLGICLIIDCIGNETELLRDTFTSLGYE
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)