주요 문서
WH0008763M10
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD164 antibody produced in mouse
clone 4B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CD164 antigen, sialomucin, Anti-MGC24, Anti-MUC24, Anti-endolyn
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4B4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CD164(8763)
일반 설명
Sialomucins are a heterogeneous group of secreted or membrane-associated mucins that appear to play 2 key but opposing roles in vivo: first as cytoprotective or antiadhesive agents, and second as adhesion receptors. CD164 is a type I integral transmembrane sialomucin that functions as an adhesion receptor (Watt et al., 1998 [PubMed 9680353]; Forde et al., 2007 [PubMed 17077324]).[supplied by OMIM
면역원
CD164 (AAH11522, 1 a.a. ~ 115 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSRLSRSLLWAATCLGVLCVLSADKNTTQHPNVTTLAPISNVTSAPVTSLPLVTTPAPETCEGRNSCVSCFNVSVVNTTCFWIECKDESYCSHNSTVSDCQVGNTTDFCSVSTAT
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)