WH0005725M1
Monoclonal Anti-PTBP1 antibody produced in mouse
clone 3H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-HNRNPI, Anti-HNRPI, Anti-MGC10830, Anti-MGC8461, Anti-PTB, Anti-PTB1, Anti-PTB2, Anti-PTB3, Anti-PTB4, Anti-PTBT, Anti-pPTB, Anti-polypyrimidine tract binding protein 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3H8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTBP1(5725)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
Sequence
KKFKGDSRSAGVPSRVIHIRKLPIDVTEGEVISLGLPFGKVTNLLMLKGKNQAFIEMNTEEAANTMVNYYTSVTPVLRGQPIYIQFSNHKELKTDSSPNQ
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable