클론
6F6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POU3F2(5454)
일반 설명
POU3F2 belongs to a large family of transcription factors that bind to the octameric DNA sequence ATGCAAAT. Most of these proteins share a highly homologous region, referred to as the POU domain, that occurs in several mammalian transcription factors, including the octamer-binding proteins Oct1 (POU2F1; MIM 164175) and Oct2 (POU2F2; MIM 164176) and the pituitary protein Pit1 (PIT1; MIM 173110). Class III POU genes are expressed predominantly in the central nervous system (CNS). It is likely that CNS-specific transcription factors such as these play an important role in mammalian neurogenesis by regulating their diverse patterns of gene expression (Schreiber et al., 1993 [PubMed 8441633]; Atanasoski et al., 1995 [PubMed 7601453]).[supplied by OMIM
면역원
POU3F2 (NP_005595, 1 a.a. ~ 67 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MATAASNHYSLLTSSASIVHAEPPGGMQQGAGGYREAQSLVQGDYGALQSNGHPLSHAHQWITALSH
Sequence
MATAASNHYSLLTSSASIVHAEPPGGMQQGAGGYREAQSLVQGDYGALQSNGHPLSHAHQWITALSH
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.