WH0004711M1
Monoclonal Anti-NDUFB5 antibody produced in mouse
clone 5G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CISGDH, Anti-DKFZp686N02262, Anti-FLJ30597, Anti-MGC111204, Anti-MGC12314, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 5, 16kDa, Anti-SGDH
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5G5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NDUFB5(4711)
관련 카테고리
일반 설명
The protein encoded by this gene is a subunit of the multisubunit NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I). Mammalian complex I is composed of 45 different subunits. It locates at the mitochondrial inner membrane. This protein has NADH dehydrogenase activity and oxidoreductase activity. It transfers electrons from NADH to the respiratory chain. The immediate electron acceptor for the enzyme is believed to be ubiquinone. (provided by RefSeq)
면역원
NDUFB5 (NP_002483, 95 a.a. ~ 189 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QAELAEIPEGYVPEHWEYYKHPISRWIARNFYDSPEKIYERTMAVLQIEAEKAELRVKELEVRKLMHVRGDGPWYYYETIDKELIDHSPKATPDN
Sequence
QAELAEIPEGYVPEHWEYYKHPISRWIARNFYDSPEKIYERTMAVLQIEAEKAELRVKELEVRKLMHVRGDGPWYYYETIDKELIDHSPKATPDN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.