WH0000861M6
Monoclonal Anti-RUNX1 antibody produced in mouse
clone 2C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-AML1, Anti-AML1EVI1, Anti-AMLCR1, Anti-CBFA2, Anti-EVI1, Anti-PEBP2A2, Anti-PEBP2aB, Anti-runt-related transcription factor 1 (acute myeloid leukemia 1; aml1 oncogene)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2C10, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgGκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RUNX1(861)
일반 설명
면역원
Sequence
RVSPHHPAPTPNPRASLNHSTAFNPQPQSQMQDTRQIQPSPPWSYDQSYQYLGSIASPSVHPATPISPGRASGMTTLSAELSSRLSTAPDLTAFSDPRQFP
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable