크기
96 wells
애플리케이션
The Filter Plate can be used with Sigma′s GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit to remove cell debris and prevent the RNA Binding Plate from clogging. The Filter Plate is used to filter the lysate before applying the lysate to the RNA Binding Plate (GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.