V9764
Anti-VPS34 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Vps34 Antibody, Vps34 Antibody - Anti-VPS34 antibody produced in rabbit, Anti-PIK3C3, Anti-Phosphoinositide-3-kinase, Anti-Vacuolar protein sorting 34
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~105 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human VPS34
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PIK3C3(5289)
mouse ... Pik3c3(225326)
rat ... Pik3c3(65052)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable