material
polyethylene
teal (drawers)
제조업체/상표
TrippNT 51086
너비 × 높이 × 깊이
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
중량
49 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
27 inches tall
- 4 full extension drawers
- Fits under bench
- Light weight and easy to move
- White polyethylene construction
- 13 colors
- Built-in tray top
- 3 inch swivel casters (2 with brakes)
- Fully assembled
- Non metal rustproof polymer construction
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.