material
PETG
무균
sterile
특징
vented
포장
case of 24 ea
제조업체/상표
Nalgene 4116-0125
병 용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Save preparation time and avoid contamination risk by using Thermo Scientific Nalgene Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks available as flat or baffled bottom , ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Crystal-clear PETG is robust and break resistant, increasing personal safety. All sizes are available vented or non-vented.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.