material
polycarbonate
포장
case of 6 ea
제조업체/상표
Nalgene 383405-16
용적
5 L
5000 mL , usable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific Nalgene Polycarbonate Biotainer Bottles and Carboys reduce the risk of carry-over contamination. Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample, even frozen to -100°C.
- Provided sterile and ready-to-use; including certified clean products, which meet USP<788> standards and endotoxins below 0.5 EU/mL
- Certified clean products include triple layer packaging, with two heat-sealed layers to facilitate ease of entry into cleanrooms
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.