주요 문서
TMO374110
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 1.0 mL, self-standing natural, sterile, green cap, case of 960 ea
동의어(들):
coded cryobank vial storage, cryostorage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
green cap
polypropylene
self-standing natural
무균
sterile
포장
case of 960 ea
제조업체/상표
Nunc 374110
기술
cryopreservation: suitable
용량
1.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Related applications: Cell Culture Plastics
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)